Learn More
3M™ Stazione per la pulizia delle lenti
Codice prodotto. 15779027 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Bottiglia A di soluzione detergente per lenti e 400 panni
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15779027 Bottiglia A di soluzione detergente per lenti e 400 panni pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15779027 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000062429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00€
    351.71€ / pezzi 6
    Risparmia 244.29€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Ideal for keeping safety and prescription spectacles clear. 3M™ Super-Clear™ Lens Cleaning Tissue Station comes ready to hang on the wall.
  • Anti-static and anti-fog
  • For CR39, polycarbonate and glass lenses
  • Contains 473mL pump and bottle of cleaning fluid
  • Contains 1500 sheets of disposable, pre-moistened lens cleaning paper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Stazione di pulizia
Product Type Lens Cleaning Station
Include Bottiglia A di soluzione detergente per lenti e 400 panni
N. per confezione 1 ciasc.
Senza silicone Sì
Monouso Sì