Learn More
Fisherbrand™ Panno per la pulizia delle lenti
Codice prodotto. 11769925 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantità:
100 Sheets
25 Sheets
50 Sheets
500 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità Dimensione della confezione
11769925 150 x 100 mm 100 Sheets pezzi 100
11774566 100 x 80 mm 25 Sheets pezzi 25
15555669 100 x 80 mm 50 Sheets pezzi 50
11784566 135 x 95 mm 25 Sheets pezzi 25
11779925 300 x 200 mm 100 Sheets pezzi 100
11730565 170 x 135 mm 500 Sheets pezzi 500
11740565 190 x 135 mm 500 Sheets pezzi 500
11750565 540 x 380 mm 500 Sheets pezzi 500
11517362 135 x 95 mm 50 Sheets pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11769925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.20€
    14.55€ / pezzi 100
    Risparmia 5.65€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la pulizia di lenti ottiche.
  • Carta molto sottile
  • In fibre di canapa di manila 100%
  • Compatta
  • Peso: 12 g/m2
Applicazione
  • Pulizia di vari tipi di lenti ottiche
  • Pulizia di filamenti di fibre ottiche
Specifica
Product Type Lens Cleaning Tissue
Dimensioni (L x P) 150 x 100 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments
Materiale Manilla Fibers
Quantità 100 Sheets