Learn More
Cytiva Lentil Lectin Sepharose™ 4B Medium
Codice prodotto. 11544905 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11544905 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11544905 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17044401
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Routinely used in the preparation and purification of a number of glycoproteins and carbohydrate-containing molecules
  • Lentil lectin coupled to Sepharose 4B via cyanogen bromide activation
  • Lentil lectin is a metalloprotein, containing Ca2+ and Mn2+, which binds reversibly to polysaccharides and glycoconjugates containing glucose or mannose type sugars
  • Retains binding in 1% deoxycholate; especially suited for purification of detergent-solubilized membrane proteins
  • Ligand concentration 2 mg Lentil lectin/ml; binding capacity for porcine thyroglobulin approx. 16mg/mL medium
  • Average particle size 90μm
  • Stable in the pH range 3-10, and in the presence of all commonly used buffers (Chelating agents and 8M urea to be avoided)
  • Has more equal affinity for α-D-mannose and α-D-glucose compared to Con A
Order Info
Supplied in 20% ethanol containing 0.9% NaCl, 1mM Ca2+ and 1mM Mn2+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame 25mg/mL
Concentrazione di legante 2mg Lentil lectin/mL Medium
Matrix 4% Agarose
Dimensione particelle 90 μm
pH 3 to 10
Quantità 25 mL
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Used for purification of a number of Glycoproteins and other Carbohydrate containing molecules
Legante Lentil lectin
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • lentil lectin sepharose 4B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol