Learn More
Emma Safety Footwear Leo Safety Shoes
Includes a steel toe cap, a polyurethane outer toe cap and an easy-twist sole that provides a sticky grip. Available in a variety of widths.
110.24€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Leo |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15988821
|
Emma Safety Footwear
MM70054835 |
35 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998821
|
Emma Safety Footwear
MM70054836 |
36 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908831
|
Emma Safety Footwear
MM70054837 |
37 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918831
|
Emma Safety Footwear
MM70054838 |
38 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928831
|
Emma Safety Footwear
MM70054839 |
39 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938831
|
Emma Safety Footwear
MM70054848 |
48 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948831
|
Emma Safety Footwear
MM70054849 |
49 |
110.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Leo | |
Leather |