Learn More
Leptomycin B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429737
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 μg
Dimensione della confezione:
5µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16429737 5 μg 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16429737 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16909
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Leptomycin B (CI 940; LMB) is a potent inhibitor of the nuclear export of proteins. Leptomycin B inactivates CRM1/exportin 1 by covalent modification at a cysteine residue. Leptomycin B is a potent antifungal antibiotic blocking the eukaryotic cell cycle.
Leptomycin B (CI 940
Specifica
Materiale o nome chimico Leptomycin B
Forma fisica Solid
CAS 87081-35-4
Colore White
Quantità 5 μg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H48O6
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo CI 940 LMB
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (184.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C(C)/C[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)/C=C(C)/C=C/C[C@@H](C)/C=C(CC)\C=C\[C@H]1[C@@H](C)C=CC(O1)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 540.73
Peso formulazione 540.73
Percent Purity 98.98%
Grado Research
Research purposes only