missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lercanidipine Hydrochloride, TRC

Codice prodotto. 30006977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006977 50 mg 50mg
17973575 100 mg 100mg
17934515 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006977 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL17900050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 132866-11-6
Formula molecolare C36 H41 N3 O6 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 648.19
Sinonimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:1), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester, monohydrochloride (9CI), Cardiovasc, Carmen, Corifeo, Lercadip, Lercan, Lercanidipine hydrochloride, Lercapin, Lercaton, Lerkamen, Lervasc, Lerzam, Lotensyl, R 75, Rec 15/2375, Renovia, Vasodip, Zandip, Zanicor
IUPAC Name 5-O-[1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C

Specifica

Materiale o nome chimico Lercanidipine Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
Peso formulazione 647.2762
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.