Learn More
LETMD1 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621458 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621458 100 μg 100µL
18638408 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18621458 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306198100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LETMD1 Polyclonal specifically detects LETMD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene LETMD1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH7.0
Alias gene 1110019O13Rik, cervical cancer 1 protooncogene, Cervical cancer 1 proto-oncogene protein p40, Cervical cancer proto-oncogene 2 protein, DKFZp586A011, HCCR1, HCCR-1, HCCR-2, HCRR-2, LETM1 domain containing 1, LETM1 domain-containing protein 1, regulator of TP53
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LETMD1 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 25875
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus