Learn More
[Leu5]-Enkephalin Acetate, TRC
Codice prodotto. 30012119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012119 10 mg 10mg
30008918 100 mg 100mg
30011016 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012119 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL33034010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81678-16-2
Sinonimo 1-5-Dynorphin∣L-Tyrosylglycylglycyl-L-phenylalanyl-L-leucine∣5-L-Leucine-enkephalin∣Leu-enkephalin∣Leucine Enkephalin∣Leucyl-enkephalin∣Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-OH
Specifica
Purezza >95% (HPLC)
Formato Neat
Peso molecolare 615.67
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room Temperature