missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leuco Malachite Green-d5, TRC

Codice prodotto. 30471673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30471673 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30471673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL33030250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Leucomalachite Green phenyl-d5
CAS 947601-82-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C23 2H5 H21 N2
Quantità 50 mg
Sinonimo Benzenamine, 4,4'-(phenyl-2,3,4,5,6-d5-methylene)bis[N,N-dimethyl-, Leucomalachite Green (phenyl D5)
InChI Formula InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 335.5
Peso formulazione 335.241
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.