Learn More
Leucomycin Tartrate, TRC
Codice prodotto. 30133375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133375 500 mg 500mg
30133359 100 mg 100mg
17933675 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL330328500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37280-56-1
Formula molecolare C36H63NO13.C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 867.97
Sinonimo Leucomycin (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (salt) (9CI), Leucomycin [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (salt), Kitasamycin tartrate, Trubin
IUPAC Name (9S,11E,13E,16S)-6-(((2S,4R,6R)-5-(((4R,6R)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10-hydroxy-7-(2-hydroxyethyl)-4,5-dimethoxy-9,16-dimethyloxacyclohexadeca-11,13-dien-2-one (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
SMILES OC1[C@H](OC2C(CCO)C[C@H](C)C(O)/C=C/C=C/C[C@H](C)OC(CC(OC)C2OC)=O)O[C@H](C)C(OC3O[C@H](C)C(O)[C@@](O)(C)C3)[C@@H]1N(C)C.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Leucomycin Tartrate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H63NO13.C4H6O6/c1-20-17-24(15-16-38)32(33(45-9)26(44-8)18-27(40)46-21(2)13-11-10-12-14-25(20)39)50-35-30(41)29(37(6)7)31(22(3)48-35)49-28-19-36(5,43)34(42)23(4)47-28;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-12,14,20-26,28-35,38-39,41-43H,13,15-19H2,1-9H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b11-10+,14-12+;/t20?,21?,22?,23?,24?,25?,26?,28?,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35+,36?;1-,2-/m11/s1
Peso formulazione 867.45