Learn More
Leucovorin Calcium Salt Pentahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Leucovorin Calcium Salt Pentahydrate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H23N7O7.Ca.5H2O/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;;;;;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);;5*1H2/q;+2;;;;;/p-2/t12?,13-;;;;;;/m0....../s1 |
| Peso formulazione | 601.1657 |