Learn More
Leupeptin hemisulfate, MedChemExpress
Descrizione
Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Leupeptin hemisulfate |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 103476-89-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H38N6O4.1/2H2SO4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : 83.33 mg/mL (175.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C[C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCCNC(N)=N.[0.5H2SO4] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only