Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levamisole hydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10666202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666202 10 g Bottiglia in vetro 10g
10495355 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666202 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 187870100
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16595-80-5 | C11H12N2S·ClH | 240.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16595-80-5
Formula molecolare C11H12N2S·ClH
Molecular Weight (g/mol) 240.76
Numero MDL MFCD00012675
InChI Key LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Sinonimo levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC Name (6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole;hydrochloride
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Levamisole hydrochloride
Punto di fusione 226°C to 231°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 5511
Condizione di rotazione specifica − 127.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotazione specifica -127.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol and propylene glycol,sparingly soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,hexane and acetone
Peso formulazione 240.76
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Levamisole hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Levamisole hydrochloride