Learn More
Levamisole hydrochloride, 99.62%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493412 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493412 5 g
11403422 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493412 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215522805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Identificatori chimici
CAS 16595-80-5
Formula molecolare C11H13ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 240.749
InChI Key LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Sinonimo levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
PubChem CID 27944
ChEBI CHEBI:6433
IUPAC Name (6S)-6-phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole;hydrochloride
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Levamisole hydrochloride
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 240.8
Percent Purity 0.9962
Forma fisica Crystalline Powder