Learn More
Levamisole hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498467 5 g 5g
16475798 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13666
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Levamisole ((-)-Tetramisole) hydrochloride is an anthelmintic and immunomodulator belonging to a class of synthetic imidazothiazole derivatives. Levamisole hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Levamisole ((-)-Tetramisole) hydrochloride is an anthelmintic and immunomodulator belonging to a class of synthetic imidazothiazole derivatives. Levamisole hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Specifica
Materiale o nome chimico Levamisole hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 16595-80-5
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H13ClN2S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo (-)-Tetramisole hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (207.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 15.5 mg/mL (64.38 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (51.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C12=N[C@@H](C3=CC=CC=C3)CN1CCS2
Molecular Weight (g/mol) 240.75
Peso formulazione 240.75
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Research purposes only