missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levcromakalim, MedChemExpress

Codice prodotto. 16462147
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16462147 50 mg 50mg
16436008 10 mg -
16408627 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16462147 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14255

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.

Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.

Specifica

Materiale o nome chimico Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H18N2O3
Quantità 50 mg
Sinonimo (-)-Cromakalim BRL 38227
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
SMILES CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Molecular Weight (g/mol) 286.33
Peso formulazione 286.33
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.