Learn More
Tocris Bioscience™ Levcromakalim
Codice prodotto. 18063912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18063912 50 mg 50mg
18005402 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18063912 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 1378/50
Kir6 (KATP) channel opener; active enantiomer of cromakalim (Cat. No. 1377)
Levcromakalim is an active enantiomer of the prototypical Kir6 (KATP) channel opener Cromakalim. Hypotensive and airways relaxant. IC50 = 490 nM in guinea pig trachea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94535-50-9
Formula molecolare C16H18N2O3
Specifica
Materiale o nome chimico Levcromakalim
Quantità 50 mg
Peso formulazione 286.33
Purezza >99%
Peso molecolare 286.331