Learn More
Levetiracetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472016
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472016 500 mg 500mg
16468096 100 mg 100mg
16434237 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16472016 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0106
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Levetiracetam, an antiepileptic agent, binds the synaptic vesicle protein SV2A. Levetiracetam enhances Temozolomide effect on glioblastoma stem cell proliferation and apoptosis. Levetiracetam modulates HDAC levels ultimately silencing MGMT, thus increasing Temozolomide effectiveness. A chemosensitizer agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Quantità 500 mg
Sinonimo UCB L059
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM) ∣DMSO : ≥ 85 mg/mL (499.38 mM)
SMILES NC([C@@H](N(CCC1)C1=O)CC)=O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Percent Purity 99.21%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only