Learn More
Levetiracetam, Mikromol™
Codice prodotto. 17941716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941716 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941716 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1372.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levetiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Levetiracetam
CAS 102767-28-2
Nomi componenti o analita Levetiracetam
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H14 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
InChI Formula InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC Name (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Quantità 250 mg
Peso formulazione 170.1055 g/mol