Learn More
Levetiracetam
Codice prodotto. 15701799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15701799 5 g 5g
15711799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15701799 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462120050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102767-28-2
Formula molecolare C8H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD03265610
InChI Key HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
PubChem CID 5284583
ChEBI CHEBI:6437
IUPAC Name (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Levetiracetam
Punto di fusione 117.0°C
Quantità 5 g
Rotazione specifica -76
Informazioni di solubilità Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone
Peso formulazione 170.21
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Levetiracetam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Levetiracetam