Learn More
Levetiracetam, TRC
Codice prodotto. 17992855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992855 50 mg 50mg
17990755 100 mg 100mg
17964505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992855 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL33150050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102767-28-2
Formula molecolare C8 H14 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Sinonimo 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-(S)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (-)-Levetiracetam, (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-Levetiracetam, AGB 101, AGB 101 (low-dose levetiracetam), Keppra, Levesam, Levesam 500, Levetiracetam, Levipil, Levroxa, Matever, Spritam, UCB-L 059, Varuby
IUPAC Name (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Levetiracetam
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Peso formulazione 170.1055
Percent Purity >95%