Learn More
Levobunolol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16488648
Marca: Medchem Express HYB1035
MedChemExpress Levobunolol (l-Bunolol) hydrochloride is a potent and nonselective β-adrenergic receptor antagonist. Levobunolol hydrochloride is an ocular hypotensive agent and lowers mean intraocular pressure (IOP). Levobunolol hydrochloride can be used for glaucoma and superior oblique myokymia (SOM) research.
Levobunolol (l-Bunolol) hydrochloride is a potent and nonselective β-adrenergic receptor antagonist. Levobunolol hydrochloride is an ocular hypotensive agent and lowers mean intraocular pressure (IOP). Levobunolol hydrochloride can be used for glaucoma and superior oblique myokymia (SOM) research.
Specifica
Materiale o nome chimico Levobunolol hydrochloride
CAS 27912-14-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H26ClNO3
Quantità 10 mg
Sinonimo l-Bunolol hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (190.64 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCCC2=C1C=CC=C2OC[C@@H](O)CNC(C)(C)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 327.85
Peso formulazione 327.85
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.