Learn More
Levocarnitine, Mikromol™
Codice prodotto. 17933266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17933266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17933266 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0759.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Levocarnitine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Carnitine
CAS 541-15-1
Nomi componenti o analita L-Carnitine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H15 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC Name (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 161.2
Quantità 250 mg
Peso formulazione 161.1052 g/mol