Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levocetirizine dihydrochloride
Codice prodotto. 17261196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17261196 1 g 1g
17271196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17261196 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467470010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130018-87-0
Formula molecolare C21H25ClN2O3·2HCl
Specifica
Materiale o nome chimico Levocetirizine dihydrochloride
Quantità 1 g
Solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Punto di fusione 214.0°C
Peso formulazione 461.81