Learn More
Levodopa, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Levodopa |
| CAS | 59-92-7 |
| Nomi componenti o analita | Levodopa |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H11 N O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Levodopa |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |