missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levodropropizine, LoGiCal

Codice prodotto. 30462428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30462428 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30462428 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1246.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (S)-(-)-Dropropizine
CAS 99291-25-5
Nomi componenti o analita (S)-(-)-Dropropizine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13H20N2O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Quantità 10 mg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.