missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levodropropizine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16448826
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16448826 100 mg 100mg
16414637 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16448826 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1895

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Levodropropizine (DF-526) is a histamine receptor inhibitor, Levodropropizine is an effective and very well tolerated peripheral antitussive drug.

Levodropropizine (DF-526) is a histamine receptor inhibitor, Levodropropizine is an effective and very well tolerated peripheral antitussive drug.

Specifica

Materiale o nome chimico Levodropropizine
CAS 99291-25-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H20N2O2
Quantità 100 mg
Sinonimo (S)-(-)-Dropropizine DF-526
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (211.59 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (42.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(C2=CC=CC=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Peso formulazione 236.31
Percent Purity 99.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.