Learn More
Levofloxacin, 98%
Descrizione
Levofloxacin is a broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic , antibiotic resistance , and resistance prevention studies. Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, thereby inhibiting cell division.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Levofloxacin is a broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic , antibiotic resistance , and resistance prevention studies. Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, thereby inhibiting cell division.
Solubility
Slightly soluble in water or methanol. Soluble in glacial acetic acid or dichloromethane
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Levofloxacin |
| Tipo | Levofloxacin |
| Forma fisica | Powder |
| Punto di fusione | 218°C to 227°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Beilstein | 7327015 |
| Punti di ebollizione | 572°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Levofloxacin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Levofloxacin