Learn More
Levofloxacin, TRC
Codice prodotto. 17994435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994435 250 mg 250mg
17904025 10 mg 10mg
17990525 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL360255250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100986-85-4
Formula molecolare C18 H20 F N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 361.37
Sinonimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, (S)-, (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (-)-Ofloxacin, (S)-(-)-Ofloxacin, (S)-Ofloxacin, Cravit, DR 3355, HR 355, Levaquin, Levoflox, Levofloxacin, Loxof, MP 376, Oftaquix, Quixin, RWJ 25213-097, Tavanic, Unibiotic, Venaxan
IUPAC Name (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Levofloxacin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Peso formulazione 361.1438
Percent Purity >95%