Learn More
Levoglucosenone, TRC
Codice prodotto. 30138526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138526 500 mg 500mg
30004157 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138526 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL375000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37112-31-5
Formula molecolare C6 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
IUPAC Name (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
SMILES O=C1C=C[C@H]2CO[C@@H]1O2
Specifica
Materiale o nome chimico Levoglucosenone
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Peso formulazione 126.0317