Learn More
Levomenthol, LoGiCal
Codice prodotto. 30463913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463913 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463913 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0388.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico (-)-Menthol
CAS 2216-51-5
Nomi componenti o analita (-)-Menthol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H20 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Levomenthol, (-)-Menthol
InChI Formula InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC Name (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Quantità 10 mg
Peso formulazione 156.1514 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.