Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levonorgestrel, 98%
Codice prodotto. 15567049 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15567049
Marca: Thermo Scientific Chemicals 461100010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Levonorgestrel
CAS 797-63-7
Punto di fusione 232.0°C to 239.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C21H28O2
Quantità 1 g
Sinonimo levonorgestrel, norgestrel, d-norgestrel, --norgestrel, levonova, microval, postinor, mirena, plan b, jadelle
InChI Key WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
SMILES CCC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Weight (g/mol) 312.45
PubChem CID 13109
ChEBI CHEBI:6443
Peso formulazione 312.45
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Levonorgestrel
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.