Learn More
Levovirin, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Levovirin |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 244.0808 |