Learn More
Levulinic Acid, TRC
Codice prodotto. 17974975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974975 500 g 500g
17970525 50 g 50g
17932325 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17974975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL379500500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-76-2
Formula molecolare C5 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Sinonimo Levulinic Acid, Pentanoic acid, 4-oxo-, Levulinic acid (8CI), 4-Oxopentanoic acid, 3-Acetylpropanoic acid, 3-Acetylpropionic acid, 3-Oxobutanecarboxylic acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxovaleric acid, Laevulinic acid, Levulic acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic acid, γ-Ketovaleric acid
IUPAC Name 4-oxopentanoic acid
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Levulinic Acid
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Peso formulazione 116.0473