Learn More
Adattatore per fiasche in gomma Ley Rubber
Codice prodotto. 12378845 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
50 x 24 x 36 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
12378845 50 x 24 x 36 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12378845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.06€
    10.91€ / pezzi 5
    Risparmia 9.15€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con: imbuti Gooch, imbuti in vetro sinterizzato, imbuti con guaina intagliata e imbuti in porcellana.
  • Pliable, molded rubber sleeve to fit the conical part of Gooch crucible adapters and small Buchner funnels and make a vacuum-tight joint with the rim of a filter flask
Specifica
Descrizione 50 x 24 x 36 mm
Materiale Gomma
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imbuti Gooch, imbuti in vetro sinterizzato, imbuti con guaina intagliata e imbuti in porcellana
N. per confezione 5
Product Type Adattatore per matraccio