Learn More
LGALS3BP Mouse anti-Human, Clone: 2D8E11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | LGALS3BP |
---|---|
Clone | 2D8E11 |
Concentrazione | 1.4 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897025
|
Proteintech
60066-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887025
|
Proteintech
60066-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The galectins are a family of beta-galactoside-binding proteins implicated in modulating cell-cell and cell-matrix interactions. LGALS3BP has been found elevated in the serum of patients with cancer and in those infected by the human immunodeficiency virus (HIV). It appears to be implicated in immune response associated with natural killer (NK) and lymphokine-activated killer (LAK) cell cytotoxicity. Using fluorescence in situ hybridization the full length 90K cDNA has been localized to chromosome 17q25. The native protein binds specifically to a human macrophage-associated lectin known as Mac-2 and also binds galectin 1.Specifica
LGALS3BP | |
1.4 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
90K, BTBD17B, Galectin 3 binding protein, LGALS3BP, M2BP, Mac 2 binding protein, MAC 2 BP, MAC2BP, Tumor associated antigen 90K | |
LGALS3BP | |
IgG2b | |
Caprylic Acid Precipitation | |
Antibody |
2D8E11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q08380 | |
3959 | |
LGALS3BP Fusion Protein Ag0294 | |
Primary | |
-20°C | |
LGALS3BP |