Learn More
LH beta Antibody (rLHb/1613), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366532 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366532 Fornitore Bio-Techne N. del fornitore NBP314111F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
LH beta Monoclonal specifically detects LH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene LH beta
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone rLHb/1613
Coniugato FITC
Diluizione Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene CGB4, hLHB, interstitial cell stimulating hormone, beta chain, LSH-B, LSH-beta, luteinizing hormone beta polypeptide, luteinizing hormone beta subunit, lutropin beta chain, lutropin subunit beta
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human LH beta protein (Uniprot: P01229)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3972
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus