Learn More
Eppendorf™ Pipettatore elettronico con batteria agli ioni di litio
Codice prodotto. 15128132 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Pipettatore elettronico
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15128132 Pipettatore elettronico 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15128132 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4430000018
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
View all promotions
In stock
Add to basket
Questo dosatore per pipette offre una nuova esperienza nel pipettaggio elettronico. Eppendorf Easypet™ 3 offre una regolazione della velocità intuitiva e pratica. Il design ergonomico garantisce un pipettaggio senza sforzi.
  • Prodotto leggero e ben bilanciato
  • I vividi LED di retroilluminazione forniscono un feedback ottico sulla durata residua della batteria
  • La batteria ricaricabile a polimero di litio consente un funzionamento prolungato senza cavi
  • Il dispositivo può operare anche durante la ricarica
  • Adattatore per pipette autoclavabile per applicazioni sterili
  • Rapido rilascio del cono di aspirazione per uno scambio agevole dei filtri a membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo di batteria Ioni di litio
Tipo Pipettatore elettronico
Tipo di filtro Membrana