Learn More
Corning™ Dosatore per pipettaggio con batteria agli ioni di litio
Codice prodotto. 11921961 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Dosatore per pipette
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
11921961 Dosatore per pipette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11921961 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4092
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides 4.5 hours of continuous use with LI-Ion battery. Corning™ Stripettor™ Plus Pipetting Controller is comfortable, lightweight and designed for use with ost brands of serological pipets.
  • Speed range is adjustable via a control wheel on the back of the instrument, and aspirating and dispensing can be finely controlled by the pressure-sensitive buttons
  • A battery indicator light lets the user know when it’s time to recharge; the Stripettor Plus can be used while charging
  • The charging stand allows storage on its back, even with pipet inserted
  • Ergonomic, comfortable design
  • Includes wall hanger, charging stand, charging power supply and hydrophobic, PTFE 0.2 μm filters
  • Settings for blow out or slow “gravity” dispensing
  • Compatible with pipets from 1 mL to 100 mL
  • Fast aspiration and dispensing speed at highest setting: 25 mL in 2.5 seconds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria Ioni di litio
Dispensing Speed 25 ml in 2.5 secondi
Tipo Dosatore per pipette
Tipo di filtro PTFE
Requisiti elettrici Caricabatterie
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz