Learn More
Buerkle™ Polyethylene Square Lid
Codice prodotto. 10720773 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10720773 Polyethylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10720773 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 23500141
In stock
For use with Buerkle™ Four-Sided Bucket
  • Especially robust, durable, and resistant to chemicals and mechanical stress
  • Provides reliable protection against external influences such as dust, moisture, and contamination
  • Easy to handle thanks to the cover design
  • Dimensionally stable and stackable, even under heavy use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Lid
Graduazioni None
Materiale Polyethylene
Colore Transparent
Descrizione Lid for four-sided Bucket
Da utilizzare con (apparecchiatura) Four-Sided Bucket
Lunghezza (sistema imperiale) 11.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 280 mm