Learn More
Labconco™ Lid for FreeZone Freeze Dryer
Codice prodotto. 17281134 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FreeZone Freeze Dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17281134 FreeZone Freeze Dryer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17281134 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7532900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    124.55€ / pezzi 1
    Risparmia 2.45€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Replacement lid for FreeZone Freeze Dryer
  • Replacement lid for FreeZone Freeze Dryer.
  • 3/4 in. lid, 14 in. diameter lid fits on drying chambers and FreeZone collector chambers.
Specifica
Tipo Lid
Capacità (sistema metrico) Up to 18 L
Temperature Range (Metric) -105°C to +170°C
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (apparecchiatura) FreeZone Freeze Dryer
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 355.6 mm