Learn More
Thermo Scientific™ Lid for Microtiter™ Immulon™ Strip Assemblies
Codice prodotto. 10645197
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microtiter Immulon 1 x 12 Microtiter Strip Assemblies
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
10645197 Microtiter Immulon 1 x 12 Microtiter Strip Assemblies pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10645197 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    206.00€ / pezzi 100
    Risparmia 10.00€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
This Thermo Scientific™ Vinyl Lid fits Microtiter Immulon strip plates that contain 1 x 12 strips.
This Thermo Scientific™ Vinyl Lid fits Microtiter Immulon strip plates that contain 1 x 12 strips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale Vinyl
Product Type Cap Strip
Plate Compatibility Microtiter Immulon 1 x 12 Microtiter Strip Assemblies
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.