Learn More
Buerkle™ Lid for Round Containers
Codice prodotto. 17998441 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
9.65 in.
18.5 in.
21.65 in.
27.17 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
17998441 9.65 in. Pezzo
17860974 18.5 in. Pezzo
17880974 21.65 in. Pezzo
17806414 27.17 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17998441 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34900141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    100.37€ / pezzi 1
    Risparmia 12.63€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Lid for Buerkle round shaped containers.
  • L-LDPE (linear LDPE), transparent
  • Rupture-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 9.65 in.
Tipo Tank Lid