Learn More
R&D Systems™ Lidocaine
Codice prodotto. 18702504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18702504 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18702504 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3057/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.23€
    113.40€ / 50mg
    Risparmia 12.83€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+ channel blocker
Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lidocaine
CAS 137-58-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H22N2O
Peso formulazione 234.34
Purezza >99%
Peso molecolare 234.343