Learn More
R&D Systems™ Lidocaine
Codice prodotto. 18746426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18746426 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18746426 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3057/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    80.85€ / 10mg
    Risparmia 9.55€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Lidocaine is an anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 137-58-6
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H22N2O
Peso formulazione 234.34
Product Type Channel Blocker
Purezza 99%