Learn More
Lidocaine, 99.9%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11494552 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11494552 100 g
11404562 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494552 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219011180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
Identificatori chimici
CAS 137-58-6
Formula molecolare C14H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 234.343
InChI Key NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lidocaine
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Peso formulazione 234.34
Grado Not Available