Learn More
Lidocaine, Lipomed
Descrizione
Lidocaine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lidocaine |
| CAS | 137-58-6 |
| Nomi componenti o analita | Lidocaine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H22 N2 O |
| Sinonimo | Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC Name | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |