Learn More
Lidocaine, MedChemExpress
Descrizione
Lidocaine (Lignocaine) inhibits sodium channels involving complex voltage and using dependence. Lidocaine decreases growth, migration and invasion of gastric carcinoma cells via up-regulating miR-145 expression and further inactivation of MEK/ERK and NF-κB signaling pathways. Lidocaine is an amide derivative and has potential for the research of ventricular arrhythmia.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lidocaine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 137-58-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H22N2O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Lignocaine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (426.73 mM) ∣H2O : ≥ 5 mg/mL (21.34 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only