Learn More
Lidocaine, Mikromol™
Codice prodotto. 17983086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983086 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983086 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0102.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lidocaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lidocaine
CAS 137-58-6
Nomi componenti o analita Lidocaine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H22 N2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
InChI Formula InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 234.34
Quantità 250 mg
Peso formulazione 234.1732 g/mol