Specifica
| Materiale o nome chimico | Lidocaine |
| CAS | 137-58-6 |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C14H22N2O |
| Sinonimo | lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain |
| InChI Key | NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C |
| IUPAC Name | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.343 |
| PubChem CID | 3676 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lidocaine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Lidocaine